4-(4-Phenylbutoxy)benzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAP1997-5GEA 0 CNY
TCIAP1997-5G TCIAP1997-25G
4-(4-Phenylbutoxy)benzoic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-(4-Phenylbutoxy)benzoic acid
分子式: C₁₇H₁₈O₃
分子量: 270,33 g/mol
MDL编号: MFCD07787608
CAS号: 30131-16-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C