奎尼丁 ≥85.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAQ0006-5GEA 0 CNY
TCIAQ0006-5G TCIAQ0006-25G
奎尼丁 ≥85.0% (通过HPLC)
奎尼丁
分子式: C20H24N2O2
分子量: 324,42 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00135581
CAS号: 56-54-2
EINECS: 200-279-0
UN号: 2811
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 174.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +260 to +275 deg (C=1, EtOH)