苯甲醛-2-磺酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 邻甲酰苯磺酸钠2-磺基苯甲醛苯甲醛-2-磺酸
TCIAS0122-500GEA 0 CNY
TCIAS0122-500G TCIAS0122-25G
苯甲醛-2-磺酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
苯甲醛-2-磺酸
分子式: C₇H₆O₄S
分子量: 208,16 g/mol
MDL编号: MFCD00007478
CAS号: 1008-72-6
EINECS: 213-758-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %