2-Salicylideneaminophenol ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAS0328-25GEA 1475 CNY
TCIAS0328-25G TCIAS0328-5G
2-Salicylideneaminophenol ≥98.0% (通过滴定分析)
2-Salicylideneaminophenol
分子式: C₁₃H₁₁NO₂
MDL编号: MFCD00020011
CAS号: 1761-56-4
EINECS: 217-166-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C