丙烷磺酸吡啶盐 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: PPS1-(3-磺丙基)吡啶内鎓盐NDSB 201
TCIAS0391-25GEA 230 CNY
TCIAS0391-25G TCIAS0391-250G
丙烷磺酸吡啶盐 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
丙烷磺酸吡啶盐
分子式: C₈H₁₁NO₃S
分子量: 201,24 g/mol
MDL编号: MFCD00064468
CAS号: 15471-17-7
EINECS: 239-491-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %