Bis(2-ethylhexyl)suberate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAS0443-25MLEA
0
CNY
TCIAS0443-25ML
Bis(2-ethylhexyl)suberate ≥98.0% (通过GC)
Bis(2-ethylhexyl)suberate
分子式:
C₂₄H₄₆O₄ 分子量: 398,63 g/mol |
MDL编号:
MFCD01631311 CAS号: 5238-22-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |