4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAS0863-1GEA 2450 CNY
TCIAS0863-1G TCIAS0863-200MG
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
4-(Succinimidylcarboxy)benzophenone
分子式: C₁₈H₁₃NO₄
分子量: 323,2995 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00058572
CAS号: 91990-88-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 211.0 deg-C