4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein ≥80.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT0043-5GEA
0
CNY
TCIAT0043-5G
TCIAT0043-1G
4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein ≥80.0% (通过滴定分析)
4,5,6,7-Tetrabromophenolphthalein
分子式:
C₂₀H₁₀Br₄O₄ |
MDL编号:
MFCD00047314 CAS号: 13027-28-6 EINECS: 235-889-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal |
Purity (Iodometric Titration) | min. 80.0 % |