1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT0112-500GEA 0 CNY
TCIAT0112-500G TCIAT0112-25G
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine ≥97.0% (通过GC)
1,2,3,4-Tetrahydroquinaldine
分子式: C₁₀H₁₃N
分子量: 147,22 g/mol
沸点: 250°C
MDL编号: MFCD00023886
CAS号: 1780-19-4
EINECS: 217-226-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %