1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT0175-25GEA 1150 CNY
TCIAT0175-1G TCIAT0175-25G
1,3,5-Triphenylformazan ≥92.0% (通过HPLC)
1,3,5-Triphenylformazan
分子式: C₁₉H₁₆N₄
分子量: 300,37 g/mol
MDL编号: MFCD00020647
CAS号: 531-52-2
EINECS: 208-509-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 92.0 area%