2,4,6-Triphenylnitrobenzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT0518-10GEA
0
CNY
TCIAT0518-10G
2,4,6-Triphenylnitrobenzene ≥98.0% (通过GC)
2,4,6-Triphenylnitrobenzene
分子式:
C₂₄H₁₇NO₂ |
MDL编号:
MFCD00060090 CAS号: 10368-47-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 145.0 to 148.0 deg-C |