1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT0525-500GEA
4900
CNY
TCIAT0525-500G
TCIAT0525-25G
1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane ≥97.0% (通过GC)
1,2,3-Tris(2-cyanoethoxy)propane
分子式:
C₁₂H₁₇N₃O₃ 分子量: 251,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00019868 CAS号: 2465-93-2 EINECS: 219-573-5 UN号: 3276 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |