2,4,4-Trimethyl-1-hexene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT0778-5MLEA
0
CNY
TCIAT0778-5ML
2,4,4-Trimethyl-1-hexene ≥97.0% (通过GC)
2,4,4-Trimethyl-1-hexene
分子式:
C₉H₁₈ 分子量: 126,24 g/mol 沸点: 132°C 闪点: 24°C |
MDL编号:
MFCD00048626 CAS号: 51174-12-0 UN号: 3295 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |