2,4,6-三(十五氟庚基)-1,3,5-三嗪 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
2,4,6-三(全氟庚基)-1,3,5-三嗪
TCIAT0828-100MGEA
0
CNY
TCIAT0828-100MG
2,4,6-三(十五氟庚基)-1,3,5-三嗪 ≥98.0% (通过GC)
2,4,6-三(十五氟庚基)-1,3,5-三嗪
分子式:
C₂₄F₄₅N₃ 分子量: 1185,21 g/mol |
MDL编号:
MFCD00042439 CAS号: 21674-38-4 EINECS: 244-521-3 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white wax |
Purity (GC) | min. 98.0 % |