2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT0859-0.1MLEA
0
CNY
TCIAT0859-0.1ML
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine ≥98.0% (通过GC)
2,4,6-Tris(heptafluoropropyl)-1,3,5-triazine
分子式:
C₁₂F₂₁N₃ 分子量: 585,12 g/mol 沸点: 165°C |
MDL编号:
MFCD00042438 CAS号: 915-76-4 EINECS: 213-023-8 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |