1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT0916-500GEA 0 CNY
TCIAT0916-500G TCIAT0916-25G TCIAT0916-100G
1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯 ≥95.0% (通过GC)
1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)苯
分子式: C₅₄H₇₈O₃
分子量: 775,22 g/mol
MDL编号: MFCD00026284
CAS号: 1709-70-2
EINECS: 216-971-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 240.0 to 245.0 deg-C