3,5,5-三甲基己酰氯 ≥90.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
Synonyms:
异壬酰氯
TCIAT0951-25MLEA
0
CNY
TCIAT0951-25ML
3,5,5-三甲基己酰氯 ≥90.0% (通过GC)
3,5,5-三甲基己酰氯
分子式:
C₉H₁₇ClO 分子量: 176,68 g/mol 沸点: 190°C 闪点: 140°C |
MDL编号:
MFCD00044028 CAS号: 36727-29-4 EINECS: 253-168-4 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |