1,2,4,5-Tetramethylimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT0971-25GEA
0
CNY
TCIAT0971-100G
TCIAT0971-25G
1,2,4,5-Tetramethylimidazole ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
1,2,4,5-Tetramethylimidazole
分子式:
C₇H₁₂N₂ 分子量: 124,19 g/mol |
MDL编号:
MFCD00059162 CAS号: 1739-83-9 EINECS: 217-100-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | very faint turbidity |