1,3,5-三丙烯酰基六氢-1,3,5-三嗪 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1000-25GEA 0 CNY
TCIAT1000-25G TCIAT1000-500G TCIAT1000-100G
1,3,5-三丙烯酰基六氢-1,3,5-三嗪 ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
1,3,5-三丙烯酰基六氢-1,3,5-三嗪
分子式: C₁₂H₁₅N₃O₃
分子量: 249,27 g/mol
MDL编号: MFCD00035738
CAS号: 959-52-4
EINECS: 213-501-6
UN号: 2811
ADR: 6.1,II
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %