3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone ≥95.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1067-5GEA
0
CNY
TCIAT1067-1G
TCIAT1067-5G
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone ≥95.0% (通过HPLC)
3,3',5,5'-Tetra-tert-butyl-4,4'-stilbenequinone
分子式:
C₃₀H₄₂O₂ 分子量: 434,66 g/mol |
MDL编号:
MFCD00060073 CAS号: 809-73-4 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |