2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1110-1GEA
2025
CNY
TCIAT1110-1G
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-phenylenediamine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2,3,5,6-Tetrafluoro-1,4-phenylenediamine
分子式:
C₆H₄F₄N₂ 分子量: 180,11 g/mol |
MDL编号:
MFCD00039767 CAS号: 1198-64-7 EINECS: 214-837-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 143.0 to 147.0 deg-C |