2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT1151-5GEA 0 CNY
TCIAT1151-5G
2-(3-Thienyl)pyridine ≥95.0% (通过GC)
2-(3-Thienyl)pyridine
分子式: C₉H₇NS
分子量: 161,22 g/mol
MDL编号: MFCD00006214
CAS号: 21298-55-5
EINECS: 244-322-1
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 93.0 %