3-Nitrophenyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1210-25GEA
0
CNY
TCIAT1210-25G
3-Nitrophenyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (通过GC)
3-Nitrophenyl-p-toluenesulphonate
分子式:
C₁₃H₁₁NO₅S 分子量: 293,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00060140 CAS号: 3899-90-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 111.0 to 115.0 deg-C |