22-Tricosenoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1211-1GEA
4275
CNY
TCIAT1211-1G
TCIAT1211-100MG
22-Tricosenoic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
22-Tricosenoic acid
分子式:
C₂₃H₄₄O₂ 分子量: 352,60 g/mol |
MDL编号:
MFCD00060118 CAS号: 65119-95-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 74.0 to 78.0 deg-C |