2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1222-25GEA
3625
CNY
TCIAT1222-25G
TCIAT1222-5G
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one ≥95.0% (通过GC)
2,2,5,6-Tetramethyl-4H-1,3-dioxin-4-one
分子式:
C₈H₁₂O₃ 分子量: 156,18 g/mol 沸点: 72°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00060139 CAS号: 87769-39-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |