11,11,12,12-Tetracyanonaphtho-2,6-quinodimethane ≥98.0% (以总氮计)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1246-100MGEA 0 CNY
TCIAT1246-100MG
11,11,12,12-Tetracyanonaphtho-2,6-quinodimethane ≥98.0% (以总氮计)
11,11,12,12-Tetracyanonaphtho-2,6-quinodimethane
分子式: C₁₆H₆N₄
分子量: 254,25 g/mol
MDL编号: MFCD00059115
CAS号: 6251-01-0
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %