3,4,5,11-Tetrahydroacenaphthene ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1249-10GEA
0
CNY
TCIAT1249-10G
3,4,5,11-Tetrahydroacenaphthene ≥96.0% (通过GC)
3,4,5,11-Tetrahydroacenaphthene
分子式:
C₁₂H₁₄ 分子量: 158,24 g/mol |
MDL编号:
MFCD00143054 CAS号: 26761-12-6 EINECS: 247-976-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |