4-Trifluoroacetyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1286-5GEA
0
CNY
TCIAT1286-5G
4-Trifluoroacetyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone ≥96.0% (通过滴定分析)
4-Trifluoroacetyl-3-methyl-1-phenyl-5-pyrazolone
分子式:
C₁₂H₉F₃N₂O₂ 分子量: 270,21 g/mol |
MDL编号:
MFCD00143378 CAS号: 1691-93-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 144.0 to 149.0 deg-C |