1,2,3-Triphenylguanidine ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1316-25GEA
0
CNY
TCIAT1316-25G
1,2,3-Triphenylguanidine ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,2,3-Triphenylguanidine
分子式:
C₁₉H₁₇N₃ 分子量: 287,37 g/mol |
MDL编号:
MFCD00020648 CAS号: 101-01-9 EINECS: 202-907-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 144.0 to 147.0 deg-C |