1-苯并环庚酮 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 6,7,8,9-四氢-5-苯并环庚烯酮
TCIAT1347-25GEA 2275 CNY
TCIAT1347-25G TCIAT1347-5G
1-苯并环庚酮 ≥97.0% (通过GC)
1-苯并环庚酮
分子式: C₁₁H₁₂O
分子量: 160,22 g/mol
沸点: 270°C
MDL编号: MFCD00004144
CAS号: 826-73-3
EINECS: 212-558-4
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %