3-噻吩丙二酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: α-羧基噻吩-3-乙酸(3-噻吩基)丙二酸
TCIAT1354-25GEA 2050 CNY
TCIAT1354-25G TCIAT1354-5G
3-噻吩丙二酸 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
3-噻吩丙二酸
分子式: C₇H₆O₄S
分子量: 186,18 g/mol
MDL编号: MFCD00005469
CAS号: 21080-92-2
EINECS: 244-198-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity