甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (三苯基膦烯)乙酸甲酯甲氧羰基亚甲基三苯基正磷
TCIAT1363-25GEA 0 CNY
TCIAT1363-100G TCIAT1363-25G
甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
甲氧甲酰基亚甲基三苯基膦
分子式: C₂₁H₁₉O₂P
分子量: 334,36 g/mol
MDL编号: MFCD00008455
CAS号: 2605-67-6
EINECS: 220-018-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ester Value) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C