1,1,1-Trichloroacetone ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1376-25GEA
0
CNY
TCIAT1376-25G
1,1,1-Trichloroacetone ≥95.0% (通过GC)
1,1,1-Trichloroacetone
分子式:
C₃H₃Cl₃O 分子量: 161,41 g/mol 沸点: 134°C 闪点: 64°C |
MDL编号:
MFCD00018829 CAS号: 918-00-3 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |