(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
TCIAT1443-25G
(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(S)-2-(4-Methylphenylsulphonamido)-3-phenylpropanoic acid
分子式: C₁₆H₁₇NO₄S
分子量: 319,4 g/mol
MDL编号: MFCD00037251
CAS号: 13505-32-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -2.5 to -3.0 deg (C=4.5, Acetone)