3,3,3',3'-Tetramethyl-5,5',6,6'-tetrapropoxy-1,1'-spirobiindane ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1477-25GEA
0
CNY
TCIAT1477-25G
3,3,3',3'-Tetramethyl-5,5',6,6'-tetrapropoxy-1,1'-spirobiindane ≥98.0% (通过HPLC)
3,3,3',3'-Tetramethyl-5,5',6,6'-tetrapropoxy-1,1'-spirobiindane
分子式:
C₃₃H₄₈O₄ 分子量: 508,74 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191503 CAS号: 89929-65-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Melting point | 80.0 to 84.0 deg-C |