2,4,5,6-Tetramethylbenzenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAT1562-5GEA 0 CNY
TCIAT1562-5G
2,4,5,6-Tetramethylbenzenedisulphonyl dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
2,4,5,6-Tetramethylbenzenedisulphonyl dichloride
分子式: C₁₀H₁₂Cl₂O₄S₂
分子量: 331,22 g/mol
MDL编号: MFCD00191502
CAS号: 97997-76-7
UN号: 3261
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %