2,4,6-三异丙基苯磺酰基肼 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: TPSH2,4,6-三异丙基苯磺酰基肼2,4,6-三异丙基苯磺酰肼
TCIAT1591-5GEA 1075 CNY
TCIAT1591-5G TCIAT1591-25G
2,4,6-三异丙基苯磺酰基肼 ≥95.0% (通过滴定分析)
2,4,6-三异丙基苯磺酰基肼
分子式: C₁₅H₂₆N₂O₂S
分子量: 298,45 g/mol
溶点: 122°C
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD00014750
CAS号: 39085-59-1
EINECS: 254-282-7
UN号: 1325
ADR: 4.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium bromate Method) min. 95.0 %