4-羟基-6-(三氟甲基)嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 6-(三氟甲基)-4-羟基嘧啶
TCIAT1601-5GEA 0 CNY
TCIAT1601-5G TCIAT1601-25G
4-羟基-6-(三氟甲基)嘧啶 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-羟基-6-(三氟甲基)嘧啶
分子式: C₅H₃F₃N₂O
分子量: 164,09 g/mol
MDL编号: MFCD00192530
CAS号: 1546-78-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 169.0 to 171.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency