1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1607-5GEA 900 CNY
TCIAT1607-5G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole-2-carboxaldehyde ≥98.0% (通过滴定分析)
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole-2-carboxaldehyde
分子式: C₁₂H₁₁NO₃S
分子量: 249,28 g/mol
MDL编号: MFCD00671580
CAS号: 102619-05-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Oxime Formation) min. 98.0 %
Melting point 94.0 to 97.0 deg-C