1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1667-25GEA 0 CNY
TCIAT1667-25G
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
分子式: C₆H₅N₃O
分子量: 135,13 g/mol
MDL编号: MFCD00022632
CAS号: 6969-71-7
EINECS: 230-191-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 230.0 to 234.0 deg-C