3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAT1687-500GEA 0 CNY
TCIAT1687-500G TCIAT1687-25G
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol ≥98.0% (通过滴定分析)
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
分子式: C5H9Br3O
分子量: 324,8364 g/mol
沸点: 131°C
MDL编号: MFCD00021982
CAS号: 1522-92-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency