2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAT1705-5GEA
0
CNY
TCIAT1705-5G
TCIAT1705-25G
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2,4,6-Triamino-5-nitrosopyrimidine
分子式:
C₄H₆N₆O 分子量: 154,13 g/mol |
MDL编号:
MFCD00006096 CAS号: 1006-23-1 EINECS: 213-742-7 |
产品技术规格
Appearance | Light red to Red powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |