2-噻吩基三甲基硅烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 2-(三甲基硅基)噻吩
TCIAT1706-5GEA 0 CNY
TCIAT1706-5G
2-噻吩基三甲基硅烷 ≥98.0% (通过GC)
2-噻吩基三甲基硅烷
分子式: C₇H₁₂SSi
分子量: 156,32 g/mol
闪点: 47°C
MDL编号: MFCD00005415
CAS号: 18245-28-8
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %