4-乙酰苯基三氟甲烷磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 三氟甲基磺酸对乙酰基苯酯
TCIAT1709-5GEA 0 CNY
TCIAT1709-5G
4-乙酰苯基三氟甲烷磺酸酯 ≥98.0% (通过GC)
4-乙酰苯基三氟甲烷磺酸酯
分子式: C₉H₇F₃O₄S
分子量: 268,21 g/mol
MDL编号: MFCD00191706
CAS号: 109613-00-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %