5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1729-100MGEA
865
CNY
TCIAT1729-100MG
TCIAT1729-1G
5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin ≥98.0% (通过HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(2,4,6-trimethylphenyl)porphyrin
分子式:
C₅₆H₅₄N₄ |
MDL编号:
MFCD01321200 CAS号: 56396-12-4 |
产品技术规格
Appearance | Dark purple powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |