5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)porphyrin ≥90.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1815-100MGEA 810 CNY
TCIAT1815-100MG TCIAT1815-1G
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)porphyrin ≥90.0% (通过HPLC)
5,10,15,20-Tetrakis(3,5-dihydroxyphenyl)porphyrin
分子式: C₄₄H₃₀N₄O₈
分子量: 742,74 g/mol
MDL编号: MFCD02093497
CAS号: 145764-54-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Lambda max. 415.0 to 419.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 5000 (MeOH, 415.0 to 419.0 nm)