(m-Terphenyl-5'-yl)trimethylsilane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1871-1GEA
0
CNY
TCIAT1871-1G
(m-Terphenyl-5'-yl)trimethylsilane ≥98.0% (通过GC)
(m-Terphenyl-5'-yl)trimethylsilane
分子式:
C₂₁H₂₂Si 分子量: 302,49 g/mol |
MDL编号:
MFCD03844807 CAS号: 128388-53-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 79.0 to 83.0 deg-C |