1,5,9-三氮杂环十二烷 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAT1876-100MGEA
0
CNY
TCIAT1876-100MG
1,5,9-三氮杂环十二烷 ≥95.0% (通过GC)
1,5,9-三氮杂环十二烷
分子式:
C₉H₂₁N₃ 分子量: 171,29 g/mol |
CAS号:
294-80-4 UN号: 3259 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |