1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene ≥98.0% (通过HPLC), 通过升华纯化
供应商: TCI EUROPE
TCIAT1934-1GEA 1675 CNY
TCIAT1934-1G TCIAT1934-5G
1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene ≥98.0% (通过HPLC), 通过升华纯化
1,3,5-Tri(9H-carbazol-9-yl)benzene
分子式: C₄₂H₂₇N₃
MDL编号: MFCD03844810
CAS号: 148044-07-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%