甲酰甲撑基三苯基磷 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (甲酰亚甲基)三苯基正膦
TCIAT2001-5GEA 0 CNY
TCIAT2001-25G TCIAT2001-5G
甲酰甲撑基三苯基磷 ≥98.0% (通过HPLC)
甲酰甲撑基三苯基磷
分子式: C₂₀H₁₇OP
分子量: 304,33 g/mol
溶点: 198°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00006994
CAS号: 2136-75-6
EINECS: 218-375-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %